trans-2-Decenoic acid ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-2-Decenoic acid, (E)-Dec-2-enoic acid, trans-2-Decylenic Acid
D0098-25ML D0098-5ML
TCIAD0098-25MLEA 109 EUR
TCIAD0098-25ML TCIAD0098-5ML
trans-2-Decenoic acid ≥95.0% (by titrimetric analysis)
trans-2-Decenoic acid
Formula: C₁₀H₁₈O₂
Pto. de inflamación: 170°C
Número MDL: MFCD00039530
Núm. CAS: 334-49-6
EINECS: 206-378-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %