Plata dietilditiocarbamato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dietilditiocarbamato de plata, (Dietilditiocarbamato-S,S')plata
11898.09
11898.18
11898.09EA
185
EUR
11898.09
11898.18
Plata dietilditiocarbamato ACS
Plata dietilditiocarbamato
CAS No.: 1470-61-7
Molecular Formula: C5H10AgNS2
Formula Weight: 256.14
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Yellow to pale brown
Melting Point: 172-175°
MDL No.: MFCD00004929
Formula:
(C₂H₅)₂NCSSAg MW: 256.14 g/mol Pto. de fusión: 172…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004929 Núm. CAS: 1470-61-7 EINECS: 216-003-7 UN: 3077 ADR: 9 III |