N,N-Dibenzyl-2-aminoethanol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
D0153-25G D0153-500G
TCIAD0153-25GEA 50 EUR
TCIAD0153-25G TCIAD0153-500G
N,N-Dibenzyl-2-aminoethanol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N,N-Dibenzyl-2-aminoethanol
Formula: C₁₆H₁₉NO
Pto. Ebullición: 206°C
Número MDL: MFCD00020574
Núm. CAS: 101-06-4
EINECS: 202-911-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea50ac2e434fd8d066329db89edaf6c06ec27aaf&vid=ea50ac2e434fd8d066329db89edaf6c06ec27aaf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %