Phenoxybenzamine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D0158-1G
D0158-25G
TCIAD0158-1GEA
35
EUR
TCIAD0158-1G
TCIAD0158-25G
Phenoxybenzamine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Phenoxybenzamine hydrochloride
Formula:
C₁₈H₂₂ClNO |
Número MDL:
MFCD00055152 Núm. CAS: 63-92-3 EINECS: 200-569-7 Índice Merck: 14,07256 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 135.0 to 140.0 deg-C |