Ethylene glycol dibenzyl ether ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dibenzyl Glycol, 1,2-Bis(benzyloxy)ethane, Dibenzyl Cellosolve, 1,2-Dibenzyloxyethane
D0160-25ML D0160-5ML
TCIAD0160-25MLEA 138 EUR
TCIAD0160-25ML TCIAD0160-5ML
Ethylene glycol dibenzyl ether ≥95.0% (por GC)
Ethylene glycol dibenzyl ether
Formula: C₁₆H₁₈O₂
MW: 242,32 g/mol
Pto. Ebullición: 210°C
Número MDL: MFCD00030016
Núm. CAS: 622-22-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %