Bromopyrogallol red
Proveedor: TCI
D0207-1G D0207-5G
TCIAD0207-1GEA 50 EUR
TCIAD0207-1G TCIAD0207-5G
Bromopyrogallol red
Bromopyrogallol red
Formula: C₁₉H₁₀Br₂O₈S
Número MDL: MFCD00148865
Núm. CAS: 16574-43-9
EINECS: 240-632-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 550.0 to 560.0 nm (pH 6.0 buffer sol.)
Molar extinction coefficient min. 35,000 (pH 6.0 buffer sol., 550.0 to 560.0 nm)