3,5-Dibromo-L-tyrosine ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
H-Tyr(3,5-DiBr)-OH, H-3,5-Dibromo-Tyr-OH
D0213-1G
D0213-5G
TCIAD0213-1GEA
26
EUR
TCIAD0213-1G
TCIAD0213-5G
3,5-Dibromo-L-tyrosine ≥96.0% (by titrimetric analysis)
3,5-Dibromo-L-tyrosine
Formula:
C₉H₉Br₂NO₃ MW: 338,98 g/mol |
Número MDL:
MFCD00037204 Núm. CAS: 300-38-9 EINECS: 206-091-5 Índice Merck: 14,03030 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +0.5 to +2.0 deg (C=5, 1mol/L HCl) |
Solubility in 1mol/L HCl | almost transparency |