Zinc(II) dibutyldithiocarbamate 98,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dibutyldithiocarbamic Acid Zinc(II) Salt
D0227-25G D0227-500G
TCIAD0227-25GEA 17 EUR
TCIAD0227-25G TCIAD0227-500G
Zinc(II) dibutyldithiocarbamate 98,0 Titrimetric
Zinc(II) dibutyldithiocarbamate
Formula: C₉H₁₉NS₂
MW: 474.12 g/mol
Número MDL: MFCD00067274
Núm. CAS: 136-23-2
EINECS: 205-232-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Toluene faint turbidity