4-(Dimethylamino)stilbene ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0255-5G D0255-1G
TCIAD0255-5GEA 96 EUR
TCIAD0255-5G TCIAD0255-1G
4-(Dimethylamino)stilbene ≥99.0% (by titrimetric analysis)
4-(Dimethylamino)stilbene
Formula: C₁₆H₁₇N
MW: 223.32 g/mol
Número MDL: MFCD00017151
Núm. CAS: 1145-73-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 148.0 to 151.0 deg-C