Dipentamethylenethiuram tetrasulphide
Proveedor: TCI
Atención
D0279-25G D0279-500G
TCIAD0279-25GEA 16 EUR
TCIAD0279-25G TCIAD0279-500G
Dipentamethylenethiuram tetrasulphide
Dipentamethylenethiuram tetrasulphide
Formula: C₁₂H₂₀N₂S₆
Número MDL: MFCD00047474
Núm. CAS: 120-54-7
EINECS: 204-406-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Elemental analysis (Sulfuride) 50.0 to 62.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C