4,4'-Dithiodimorpholine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
D0282-25G D0282-500G
TCIAD0282-25GEA 16 EUR
TCIAD0282-25G TCIAD0282-500G
4,4'-Dithiodimorpholine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4,4'-Dithiodimorpholine
Formula: C₈H₁₆N₂O₂S₂
Pto. de fusión: 125°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00023319
Núm. CAS: 103-34-4
EINECS: 203-103-0
Índice Merck: 14,03372
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %