Dichloramine B ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D0317-25G
D0317-5G
TCIAD0317-25GEA
203
EUR
TCIAD0317-25G
TCIAD0317-5G
Dichloramine B ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Dichloramine B
Formula:
C₆H₅Cl₂NO₂S |
Número MDL:
MFCD00025025 Núm. CAS: 473-29-0 EINECS: 207-461-9 UN: 1479 ADR: 5.1,I |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 70.0 to 75.0 deg-C |