2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica dihidrato 95,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-(3,5-Dicloro-4-óxociclohexa-2,5-dienilidenamino)fenóxido de sodio hidrato
D0375-1G D0375-25G
TCIAD0375-1GEA 53 EUR
TCIAD0375-1G TCIAD0375-25G
2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica dihidrato 95,0 Titrimetric
2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica hidrato
Formula: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·2H₂O
MW: 326.105 g/mol
Número MDL: MFCD00150015
Núm. CAS: 620-45-1
EINECS: 210-640-4
Índice Merck: 14,03068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ed4907bc4b6dcf00f5babf3a67e851d64f4bac&vid=aeff1fbea7211b5cd8702520e527a12f1098a2ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss 10.0 to 14.0 %
Interference pigment to pass test