Guanylurea sulphate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dicyandiamidine Sulphate
D0433-25G D0433-500G
TCIAD0433-25GEA 36 EUR
TCIAD0433-25G TCIAD0433-500G
Guanylurea sulphate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Guanylurea sulphate
Formula: C₂H₈N₄O₅S
Número MDL: MFCD00035565
Núm. CAS: 591-01-5
EINECS: 209-697-8
Índice Merck: 14,03093
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency