Di-tert-dodecyl disulphide (mixture of isomers)
Proveedor: TCI
Sinónimos: tert-Dodecyl Disulphide
D0447-25G D0447-250G
TCIAD0447-25GEA 31 EUR
TCIAD0447-25G TCIAD0447-250G
Di-tert-dodecyl disulphide (mixture of isomers)
Di-tert-dodecyl disulphide (mixture of isomers)
Formula: C₂₄H₅₀S₂
MW: 402.78 g/mol
Pto. de inflamación: 118°C
Número MDL: MFCD00059944
Núm. CAS: 27458-90-8
EINECS: 248-468-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) many component mixture
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid