Zinc diethyldithiocarbamate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D0492-25G
D0492-500G
TCIAD0492-25GEA
16
EUR
TCIAD0492-25G
TCIAD0492-500G
Zinc diethyldithiocarbamate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Zinc diethyldithiocarbamate
Formula:
C₅H₁₁NS₂ |
Número MDL:
MFCD00064798 Núm. CAS: 14324-55-1 EINECS: 238-270-9 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 178.0 to 182.0 deg-C |