Hexestrol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4,4'-(1,2-Diethylethylene)diphenol, rel-4,4'-((3R,4S)-Hexane-3,4-diyl)diphenol
D0494-1G D0494-10G
TCIAD0494-1GEA 46 EUR
TCIAD0494-1G TCIAD0494-10G
Hexestrol ≥98.0% (por GC)
Hexestrol
Formula: C₁₈H₂₂O₂
MW: 270,37 g/mol
Número MDL: MFCD00068996
Núm. CAS: 84-16-2
EINECS: 201-518-1
Índice Merck: 14,04701
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency