1,1'-[Oxibis(etilenoxi)]dietileno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1'-(Oxibis(etilenoxi))dieteno, 1,1'-[Oxibis(etilenoxi)]dieteno, 1,1'-(Oxibis(etilenoxi))dietileno
Estabilización: estabilizado con hidróxido de potasio
D0498-25ML D0498-100ML
TCIAD0498-25MLEA 40 EUR
TCIAD0498-25ML TCIAD0498-100ML
1,1'-[Oxibis(etilenoxi)]dietileno ≥98.0% (por GC) estabilizado
1,1'-[Oxibis(etilenoxi)]dietileno
Formula: H₂CCHO(CH₂)₂O(CH₂)₂OCHCH₂
MW: 158,2 g/mol
Pto. Ebullición: 197°C
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00054610
Núm. CAS: 764-99-8
EINECS: 212-133-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %