Diethylstilbestrol cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, Stilbestrol, DES, (E)-4,4'-(Hex-3-ene-3,4-diyl)diphenol
D0526-1G D0526-5G
TCIAD0526-1GEA 31 EUR
TCIAD0526-1G TCIAD0526-5G
Diethylstilbestrol cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Diethylstilbestrol
Formula: C₁₈H₂₀O₂
MW: 268,356 g/mol
Número MDL: MFCD00002373
Núm. CAS: 6898-97-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,03129
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency