N,N-Diethyl-o-toluidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N,N-Diethyl-2-methylaniline, 2-Diethylaminotoluene
D0531-25ML D0531-5ML
TCIAD0531-25MLEA 407 EUR
TCIAD0531-25ML TCIAD0531-5ML
N,N-Diethyl-o-toluidine ≥98.0% (por GC)
N,N-Diethyl-o-toluidine
Formula: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Pto. Ebullición: 210°C
Número MDL: MFCD00059227
Núm. CAS: 606-46-2
EINECS: 210-119-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %