Butopyronoxyl ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D0550-25G D0550-500G
TCIAD0550-25GEA 47 EUR
TCIAD0550-25G TCIAD0550-500G
Butopyronoxyl ≥95.0% (by HPLC)
Butopyronoxyl
Formula: C₁₂H₁₈O₄
Pto. de inflamación: 157°C
Número MDL: MFCD00006574
Núm. CAS: 532-34-3
EINECS: 208-535-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%