4,5-Dihidroxibenceno-1,3-disulfonato de disodio monohidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0567-25G D0567-250G
TCIAD0567-25GEA 31 EUR
TCIAD0567-25G TCIAD0567-250G
4,5-Dihidroxibenceno-1,3-disulfonato de disodio monohidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,5-Dihidroxibenceno-1,3-disulfonato de disodio monohidrato
Formula: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
Número MDL: MFCD00007473
Núm. CAS: 149-45-1
EINECS: 205-741-5
Índice Merck: 14,09465
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Suitability for Titanium-analysis to pass test