Diisobutyl disulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Isobutyl Disulphide
D0616-25ML D0616-5ML
TCIAD0616-25MLEA 164 EUR
TCIAD0616-25ML TCIAD0616-5ML
Diisobutyl disulphide ≥98.0% (por GC)
Diisobutyl disulphide
Formula: C₈H₁₈S₂
MW: 178,35 g/mol
Pto. Ebullición: 109°C
Número MDL: MFCD00039850
Núm. CAS: 1518-72-5
EINECS: 216-177-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %