Diethyl chlorothiophosphate ≥97.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

D0624-25G D0624-500G
TCIAD0624-25GEA 18 EUR
TCIAD0624-25G TCIAD0624-500G
Diethyl chlorothiophosphate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Diethyl chlorothiophosphate
Formula: C₄H₁₀ClO₂PS
Pto. Ebullición: 51°C
Pto. de inflamación: 92°C
Número MDL: MFCD00009088
Núm. CAS: 2524-04-1
EINECS: 219-755-4
UN: 2751
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR