3,3'-Dimethylazobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: m-Azotoluene, 1,2-Di-m-tolyldiazene
D0676-1G D0676-5G
TCIAD0676-1GEA 59 EUR
TCIAD0676-1G TCIAD0676-5G
3,3'-Dimethylazobenzene ≥98.0% (por GC)
3,3'-Dimethylazobenzene
Formula: C₁₄H₁₄N₂
Número MDL: MFCD00048080
Núm. CAS: 588-04-5
EINECS: 209-609-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency