2,4-Dimethyl-1,3-dioxane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0708-10ML D0708-25ML
TCIAD0708-10MLEA 72 EUR
TCIAD0708-10ML TCIAD0708-25ML
2,4-Dimethyl-1,3-dioxane ≥98.0% (por GC)
2,4-Dimethyl-1,3-dioxane
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 118°C
Número MDL: MFCD00023821
Núm. CAS: 766-20-1
EINECS: 212-162-1
UN: 2707
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %