N,N-Dimethyl-2-naphthylamine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Sinónimos: N,N-Dimethylnaphthalen-2-amine, 2-Dimethylaminonaphthalene
D0756-1G D0756-5G
TCIAD0756-1GEA 57 EUR
TCIAD0756-1G TCIAD0756-5G
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine
Formula: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Pto. Ebullición: 305°C
Número MDL: MFCD00059550
Núm. CAS: 2436-85-3
EINECS: 219-432-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 45.0 to 47.0 deg-C