N,N'-Di-2-naphthyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D0812-500G D0812-25G
TCIAD0812-500GEA 148 EUR
TCIAD0812-500G TCIAD0812-25G
N,N'-Di-2-naphthyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by HPLC)
N,N'-Di-2-naphthyl-1,4-phenylenediamine
Formula: C₂₆H₂₀N₂
Número MDL: MFCD00053487
Núm. CAS: 93-46-9
EINECS: 202-249-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %