2,4-Dinitrobencenosulfonato de sodio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0821-25G D0821-500G
TCIAD0821-25GEA 40 EUR
TCIAD0821-25G TCIAD0821-500G
2,4-Dinitrobencenosulfonato de sodio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,4-Dinitrobencenosulfonato de sodio
Formula: C₆H₃N₂NaO₇S
Número MDL: MFCD00007471
Núm. CAS: 885-62-1
EINECS: 212-943-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 5.0 %