4,4'-Dinitrodiphenyl ether ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0832-1G D0832-10G
TCIAD0832-1GEA 16 EUR
TCIAD0832-1G TCIAD0832-10G
4,4'-Dinitrodiphenyl ether ≥99.0% (por GC)
4,4'-Dinitrodiphenyl ether
Formula: C₁₂H₈N₂O₅
Número MDL: MFCD00059182
Núm. CAS: 101-63-3
EINECS: 202-961-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 142.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency