Bis(4-nitrophenyl)sulphide ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4'-Dinitrodiphenyl Sulphide, Di(4-nitrophenyl) sulphide
D0847-25G D0847-5G
TCIAD0847-25GEA 123 EUR
TCIAD0847-25G TCIAD0847-5G
Bis(4-nitrophenyl)sulphide ≥99.0% (por GC)
Bis(4-nitrophenyl)sulphide
Formula: C₁₂H₈N₂O₄S
MW: 276,27 g/mol
Número MDL: MFCD00039745
Núm. CAS: 1223-31-0
EINECS: 214-950-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 159.0 to 162.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency