Ácido 3,5-dinitrosalicílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-hidroxi-3,5-dinitrobenzoico, Ácido 3,5-dinitro-2-hidroxi-benzoico
D0850-100G D0850-25G D0850-500G
TCIAD0850-100GEA 84 EUR
TCIAD0850-100G TCIAD0850-25G TCIAD0850-500G
Ácido 3,5-dinitrosalicílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,5-dinitrosalicílico
Formula: C₇H₄N₂O₇
MW: 228.12 g/mol
Número MDL: MFCD00007104
Núm. CAS: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency