2,2-Dimethyl-1,3-dichloropropane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3-Dichloro-2,2-dimethylpropane, 1,3-Dichloroneopentane
D0870-25G D0870-5G
TCIAD0870-25GEA 213 EUR
TCIAD0870-25G TCIAD0870-5G
2,2-Dimethyl-1,3-dichloropropane ≥95.0% (por GC)
2,2-Dimethyl-1,3-dichloropropane
Formula: C₅H₁₀Cl₂
MW: 141,04 g/mol
Número MDL: MFCD00039363
Núm. CAS: 29559-55-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %