Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0897-25G D0897-500G
TCIAD0897-25GEA 16 EUR
TCIAD0897-25G TCIAD0897-500G
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate
Formula: C₁₅H₁₀N₂O₂
Pto. Ebullición: 184°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036131
Núm. CAS: 101-68-8
EINECS: 202-966-0
UN: 2206
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Butylamine Method) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency