2,4-Diphenyloxazole ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D0901-1G
D0901-25G
D0901-5G
TCIAD0901-1GEA
47
EUR
TCIAD0901-1G
TCIAD0901-25G
TCIAD0901-5G
2,4-Diphenyloxazole ≥99.0% (por GC)
2,4-Diphenyloxazole
Formula:
C₁₅H₁₁NO Pto. Ebullición: 340°C |
Número MDL:
MFCD00016890 Núm. CAS: 838-41-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 103.0 to 106.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |