1,4-Diphenylsemicarbazide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D0913-25G D0913-5G
TCIAD0913-25GEA 203 EUR
TCIAD0913-25G TCIAD0913-5G
1,4-Diphenylsemicarbazide ≥98.0% (by HPLC)
1,4-Diphenylsemicarbazide
Formula: C₁₃H₁₃N₃O
Número MDL: MFCD00020635
Núm. CAS: 621-12-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 177.0 to 183.0 deg-C