Diphenylsulphone-3,3'-disulphonic acid disodium salt 97,0 HPLC, T
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Disodium Diphenylsulphone-3,3'-disulphonate
D0916-25G
D0916-5G
TCIAD0916-25GEA
510
EUR
TCIAD0916-25G
TCIAD0916-5G
Diphenylsulphone-3,3'-disulphonic acid disodium salt 97,0 HPLC, T
Diphenylsulphone-3,3'-disulphonic acid disodium salt
Formula:
C₁₂H₁₀O₈S₃ MW: 422.35 g/mol |
Número MDL:
MFCD00059845 Núm. CAS: 39616-93-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 97.0 % |
Solubility in Water | very faint turbidity |