Nadida hidrato ≥95.0% (by HPLC) for biochemical research
Proveedor: TCI
D0919-1G
D0919-5G
TCIAD0919-1GEA
57
EUR
TCIAD0919-1G
TCIAD0919-5G
Nadida hidrato ≥95.0% (by HPLC) for biochemical research
Nadida hidrato
Formula:
C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂·H₂O Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00036253 Núm. CAS: 53-84-9 EINECS: 200-184-4 Índice Merck: 14,06344 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
abs-ratio (a/b) | 0.80 to 0.86 (E250/E260) |
abs-ratio (2a/2b) | 0.19 to 0.23 (E280/E260) |
Molar extinction coefficient | 17,000 to 18,500 (H2O, 260.0 nm) (calcd.on anh.substance) |