Diisopropanolamina mixture of DL/meso ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0924-25G D0924-500G
TCIAD0924-25GEA 18 EUR
TCIAD0924-25G TCIAD0924-500G
Diisopropanolamina mixture of DL/meso ≥90.0% (por GC)
Diisopropanolamina
Formula: C₆H₁₅NO₂
Número MDL: MFCD00004531
Núm. CAS: 110-97-4
EINECS: 203-820-9
Índice Merck: 14,03195
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %