1,3-Di(4-pyridyl)propane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D0938-25G
D0938-500G
TCIAD0938-25GEA
44
EUR
TCIAD0938-25G
TCIAD0938-500G
1,3-Di(4-pyridyl)propane ≥97.0% (por GC)
1,3-Di(4-pyridyl)propane
Formula:
C₁₃H₁₄N₂ Pto. Ebullición: 162°C |
Número MDL:
MFCD00038046 Núm. CAS: 17252-51-6 EINECS: 241-284-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 60.0 to 64.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |