2,3-Dichlorotetrahydrofuran ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0985-25G D0985-5G
TCIAD0985-25GEA 330 EUR
TCIAD0985-25G TCIAD0985-5G
2,3-Dichlorotetrahydrofuran ≥90.0% (por GC)
2,3-Dichlorotetrahydrofuran
Formula: C₄H₆Cl₂O
Pto. Ebullición: 63°C
Número MDL: MFCD00059736
Núm. CAS: 3511-19-1
EINECS: 222-513-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %