Dodecilbencenosulfonato de sodio mixture ≥95.0% (by titrimetric analysis), hard type
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Laurylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Alkylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium Alkylbenzenesulphonate, Dodecylbenzenesulphonic acid sodium salt, Sodium Laurylbenzenesulphonate
D0990-25G D0990-500G
TCIAD0990-25GEA 16 EUR
TCIAD0990-25G TCIAD0990-500G
Dodecilbencenosulfonato de sodio mixture ≥95.0% (by titrimetric analysis), hard type
Dodecilbencenosulfonato de sodio
Formula: C₁₈H₂₉NaO₃S
Número MDL: MFCD00011508
Núm. CAS: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,08612
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) 95.0 to 105.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %
pH 5.5 to 8.0 (10g/L, 25 deg-C)
Petroleum ether soluble matter max. 2.0 %