Nɑ,N-ε-Bis(2,4-dinitrophenyl)-L-lysine ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1051-1G D1051-100MG
TCIAD1051-1GEA 145 EUR
TCIAD1051-1G TCIAD1051-100MG
Nɑ,N-ε-Bis(2,4-dinitrophenyl)-L-lysine ≥97.0% (by HPLC)
Nalpha,N-epsilon-Bis(2,4-dinitrophenyl)-L-lysine
Formula: C₁₈H₁₈N₆O₁₀
Número MDL: MFCD00056105
Núm. CAS: 1655-49-8
EINECS: 216-737-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -37.0 deg (C=0.2, AcOH)