2,3-Dibromo-2,3-dimethylbutane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pinacol Dibromide, sym-Dibromotetramethylethane
D1067-25G D1067-5G
TCIAD1067-25GEA 133 EUR
TCIAD1067-25G TCIAD1067-5G
2,3-Dibromo-2,3-dimethylbutane ≥98.0% (por GC)
2,3-Dibromo-2,3-dimethylbutane
Formula: C₆H₁₂Br₂
MW: 243,97 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00053168
Núm. CAS: 594-81-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency