2-(Dimethylamino)-2-methyl-1-propanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(Dimethylamino)isobutanol
D1098-25ML D1098-500ML
TCIAD1098-25MLEA 22 EUR
TCIAD1098-25ML TCIAD1098-500ML
2-(Dimethylamino)-2-methyl-1-propanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-(Dimethylamino)-2-methyl-1-propanol
Formula: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Pto. Ebullición: 163°C
Pto. de inflamación: 53°C
Número MDL: MFCD00021978
Núm. CAS: 7005-47-2
EINECS: 230-279-6
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %