3,5-Diiodo-L-thyronine ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
D1119-1G D1119-100MG D1119-5G
TCIAD1119-1GEA 114 EUR
TCIAD1119-1G TCIAD1119-100MG TCIAD1119-5G
3,5-Diiodo-L-thyronine ≥96.0% (by titrimetric analysis)
3,5-Diiodo-L-thyronine
Formula: C₁₅H₁₃I₂NO₄
Número MDL: MFCD00064987
Núm. CAS: 1041-01-6
EINECS: 213-867-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +26.0 to +30.0 deg (C=1, 1mol/L HCl:EtOH=1:2)