3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1168-25G D1168-500G
TCIAD1168-25GEA 21 EUR
TCIAD1168-25G TCIAD1168-500G
3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol ≥98.0% (por GC)
3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol
Formula: C₁₀H₁₈O₂
Número MDL: MFCD00004480
Núm. CAS: 78-66-0
EINECS: 201-131-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency