Diethyl diallylmalonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Diethyl 2,2-diallylmalonate, Diallylmalonic Acid Diethyl Ester
D1183-25ML D1183-100ML
TCIAD1183-25MLEA 125 EUR
TCIAD1183-25ML TCIAD1183-100ML
Diethyl diallylmalonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl diallylmalonate
Formula: C₁₃H₂₀O₄
MW: 240,30 g/mol
Pto. Ebullición: 128°C
Número MDL: MFCD00009126
Núm. CAS: 3195-24-2
EINECS: 221-696-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %