Bis(3-pyridylmethyl)amine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1199-25ML D1199-5ML
TCIAD1199-25MLEA 451 EUR
TCIAD1199-25ML TCIAD1199-5ML
Bis(3-pyridylmethyl)amine ≥97.0% (por GC)
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Formula: C₁₂H₁₃N₃
Número MDL: MFCD00038043
Núm. CAS: 1656-94-6
EINECS: 216-753-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %