Diethylene glycol diacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Diethyleneglycoldiacetate, Oxybis(2-ethyl Acetate)
D1230-25ML
D1230-500ML
TCIAD1230-25MLEA
25
EUR
TCIAD1230-25ML
TCIAD1230-500ML
Diethylene glycol diacetate ≥98.0% (por GC)
Diethylene glycol diacetate
Formula:
C₈H₁₄O₅ Pto. de inflamación: 135°C |
Número MDL:
MFCD00026211 Núm. CAS: 628-68-2 EINECS: 211-049-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |